N-(4-Ethoxycarbonylphenyl)maleamidsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-{[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
OR110035-5G
APOSOR110035-5GEA
36.4
EUR
APOSOR110035-5G
N-(4-Ethoxycarbonylphenyl)maleamidsäure
N-(4-Ethoxycarbonylphenyl)maleamidsäure
Formel:
C₁₃H₁₃NO₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063173 CAS-Nummer: 200126-82-5 |