3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid
OR110036-1G
OR110036-5G
OR110036-25G
APOSOR110036-1GEA
21.9
EUR
APOSOR110036-1G
APOSOR110036-5G
APOSOR110036-25G
3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Schmelzpunkt: 193…195 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00181810 CAS-Nummer: 6049-54-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...