Methyl-3-brom-1H-indazol-6-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-bromo-1H-indazole-6-carboxylate
OR110044-1G
APOSOR110044-1GEA
65.4
EUR
APOSOR110044-1G
Methyl-3-brom-1H-indazol-6-carboxylat
Methyl-3-brom-1H-indazol-6-carboxylat
Formel:
C₉H₇BrN₂O₂ Molecular Weight: 255,0700 g/mol Schmelzpunkt: 172…175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11499017 CAS-Nummer: 192945-56-5 |