Ethyl imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110046-1G
APOSOR110046-1GEA
58
EUR
APOSOR110046-1G
Ethyl imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Ethyl imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Formel:
C₉H₉N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02186164 CAS-Nummer: 64951-06-0 |