1-(3-Methoxybenzyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR110047-1G
APOSOR110047-1GEA
0
EUR
APOSOR110047-1G
1-(3-Methoxybenzyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Methoxybenzyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₅NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08164335 CAS-Nummer: 96449-90-0 |