N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)thiourea
Lieferant: Apollo Scientific
OR110052-1G
APOSOR110052-1GEA
186
EUR
APOSOR110052-1G
N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)thiourea
N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)thiourea
Formel:
C₈H₈Cl₂N₂S Molecular Weight: 235,134 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24850049 CAS-Nummer: 10524-81-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |