N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)-N'-methylthiourea
Lieferant: Apollo Scientific
OR110053-1G
APOSOR110053-1GEA 186 EUR
APOSOR110053-1G
N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)-N'-methylthiourea
N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)-N'-methylthiourea
Formel: C₉H₁₀Cl₂N₂S
Molecular Weight: 249,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24850054
CAS-Nummer: 1440535-56-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III