Methyl-6-(1H-pyrrol-1-yl)nicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110054-1G
APOSOR110054-1GEA
0
EUR
APOSOR110054-1G
Methyl-6-(1H-pyrrol-1-yl)nicotinate
Methyl-6-(1H-pyrrol-1-yl)nicotinate
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973730 CAS-Nummer: 852180-80-4 |