1-(3-Methoxythien-2-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
OR110057-1G
APOSOR110057-1GEA
223
EUR
APOSOR110057-1G
1-(3-Methoxythien-2-yl)ethanone
1-(3-Methoxythien-2-yl)ethanone
Formel:
C₇H₈O₂S Molecular Weight: 156,202 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16658745 CAS-Nummer: 51514-36-4 |