4-{[4-(Hydroxymethyl)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR110062-1G
APOSOR110062-1GEA 232 EUR
APOSOR110062-1G
4-{[4-(Hydroxymethyl)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
4-{[4-(Hydroxymethyl)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₄
Molecular Weight: 221,209 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24850051
CAS-Nummer: 1440537-87-0