Ethyl 5-bromo-2-ethoxynicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 5-bromo-2-ethoxy-3-pyridinecarboxylate
OR110066-1G
APOSOR110066-1GEA 346 EUR
APOSOR110066-1G
Ethyl 5-bromo-2-ethoxynicotinate
Ethyl 5-bromo-2-ethoxynicotinate
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₃
Molecular Weight: 274,111 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19105409
CAS-Nummer: 1310416-59-1