4-{[3-(Methoxycarbonyl)thien-2-yl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR110068-1G
APOSOR110068-1GEA
241
EUR
APOSOR110068-1G
4-{[3-(Methoxycarbonyl)thien-2-yl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
4-{[3-(Methoxycarbonyl)thien-2-yl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
Formel:
C₁₀H₉NO₅S Molecular Weight: 255,247 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07801526 CAS-Nummer: 590376-34-4 |