Phenylboronsäurepinakolester

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR11007-25G OR11007-100G OR11007-500G
APOSOR11007-25GEA 50.9 EUR
APOSOR11007-25G APOSOR11007-100G APOSOR11007-500G
Phenylboronsäurepinakolester
Phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₇BO₂
Schmelzpunkt: 27 - 31 °C
Flammpunkt: 107 °C
MDL: MFCD00966985
CAS-Nummer: 24388-23-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR