3-Brom-7-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110071-1G
APOSOR110071-1GEA
168
EUR
APOSOR110071-1G
3-Brom-7-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
3-Brom-7-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₄BrClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11111834 CAS-Nummer: 342613-67-6 |