Tetrahydropyran-2-ylmethylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110077-1G
APOSOR110077-1GEA
296
EUR
APOSOR110077-1G
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine hydrochloride
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₃NO·ClH Schmelzpunkt: 142…145 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06738971 CAS-Nummer: 683233-12-7 |