2-(Tetrahydro-2H-pyran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR110078-1G
APOSOR110078-1GEA
296
EUR
APOSOR110078-1G
2-(Tetrahydro-2H-pyran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
2-(Tetrahydro-2H-pyran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formel:
C₁₄H₁₅NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11277601 CAS-Nummer: 111293-46-0 |