2-Thien-2-ylimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110079-1G
APOSOR110079-1GEA
296
EUR
APOSOR110079-1G
2-Thien-2-ylimidazo[1,2-a]pyridine
2-Thien-2-ylimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₁₁H₈N₂S Molecular Weight: 200,26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00507037 CAS-Nummer: 4045-03-8 |