3-Cyanphenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 3-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
OR11008-25G
APOSOR11008-25GEA
56.7
EUR
APOSOR11008-25G
3-Cyanphenylboronsäurepinakolester 97%
3-Cyanphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₆BNO₂ Molecular Weight: 229,09 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03789262 CAS-Nummer: 214360-46-0 |