3,5,6,8-Tetrahydro-4H-pyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Oxo-3,5,6,8-tetrahydro-4H-pyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
OR110080-1G
APOSOR110080-1GEA
1120
EUR
APOSOR110080-1G
3,5,6,8-Tetrahydro-4H-pyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
3,5,6,8-Tetrahydro-4H-pyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Formel:
C₉H₈N₂O₂S Molecular Weight: 208,237 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16251081 CAS-Nummer: 243968-07-2 |