1-Acetyl-5-(morpholin-4-ylsulphonyl)indoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR110081-1G
APOSOR110081-1GEA
296
EUR
APOSOR110081-1G
1-Acetyl-5-(morpholin-4-ylsulphonyl)indoline
1-Acetyl-5-(morpholin-4-ylsulphonyl)indoline
Formel:
C₁₄H₁₈N₂O₄S Molecular Weight: 310.369 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05857252 CAS-Nummer: 698983-77-6 |