1-tert-Butoxycarbonyl-4-{[(tetrahydrofuran-2-ylmethyl)amino]methyl}piperidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR110087-1G
APOSOR110087-1GEA
310
EUR
APOSOR110087-1G
1-tert-Butoxycarbonyl-4-{[(tetrahydrofuran-2-ylmethyl)amino]methyl}piperidin-4-ol
1-tert-Butoxycarbonyl-4-{[(tetrahydrofuran-2-ylmethyl)amino]methyl}piperidin-4-ol
Formel:
C₁₆H₃₀N₂O₄ Molecular Weight: 314,42 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23381092 CAS-Nummer: 1440535-70-5 |