Methyl 7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110090-5G
APOSOR110090-5GEA
0
EUR
APOSOR110090-5G
Methyl 7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Methyl 7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel:
C₉H₇BrN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20527654 CAS-Nummer: 1313410-86-4 |