Ethyl 8-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110093-1G
APOSOR110093-1GEA
317
EUR
APOSOR110093-1G
Ethyl 8-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Ethyl 8-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formel:
C₁₀H₉BrN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23159159 CAS-Nummer: 957103-97-8 |