Ethyl imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110094-1G
APOSOR110094-1GEA 109 EUR
APOSOR110094-1G
Ethyl imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Ethyl imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Formel: C₉H₉N₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10698087
CAS-Nummer: 64951-07-1