Ethyl-3-amino-4-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110095-1G
APOSOR110095-1GEA 275 EUR
APOSOR110095-1G
Ethyl-3-amino-4-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-4-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀INO₂S
Molecular Weight: 347,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11505027
CAS-Nummer: 1216596-20-1