5-Amino-3-brom-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR110096-1G
APOSOR110096-1GEA 0 EUR
APOSOR110096-1G
5-Amino-3-brom-1H-indazol
5-Amino-3-bromo-1H-indazole
Formel: C₇H₆BrN₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07781655
CAS-Nummer: 478837-59-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III