Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-6-carboxylate
OR110097-250MG
APOSOR110097-250MGEA
34.8
EUR
APOSOR110097-250MG
Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-6-carboxylate
Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-6-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₁NO₃ Molecular Weight: 193,2000 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08544342 CAS-Nummer: 758684-29-6 |