Furan-3-boronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(3-Furanyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan
OR11010-25G
APOSOR11010-25GEA 217 EUR
APOSOR11010-25G
Furan-3-boronsäurepinakolester
Furan-3-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₀H₁₅BO₃
Schmelzpunkt: 62…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03453669
CAS-Nummer: 248924-59-6