Methyl 2-acetyl-5,7-dibromo-2H-indazole-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110100-1G
APOSOR110100-1GEA
0
EUR
APOSOR110100-1G
Methyl 2-acetyl-5,7-dibromo-2H-indazole-6-carboxylate
Methyl 2-acetyl-5,7-dibromo-2H-indazole-6-carboxylate
Formel:
C₁₁H₈Br₂N₂O₃ Molecular Weight: 376,001 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23159163 CAS-Nummer: 1427460-31-8 |