7-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110102-1G
APOSOR110102-1GEA 0 EUR
APOSOR110102-1G
7-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carbonsäure
7-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carbonsäure
Formel: C₈H₅BrN₂O₂
Schmelzpunkt: 234…236 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22989340
CAS-Nummer: 1019018-46-2