1-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR110108-1G
APOSOR110108-1GEA
348
EUR
APOSOR110108-1G
1-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
1-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formel:
C₁₂H₉N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24850057 CAS-Nummer: 1440535-46-5 |