5-Bromo-1-methyl-1H-indole-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110109-250MG
APOSOR110109-250MGEA
232
EUR
APOSOR110109-250MG
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-2-carbohydrazide
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-2-carbohydrazide
Formel:
C₁₀H₁₀BrN₃O Molecular Weight: 268,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24850058 CAS-Nummer: 1440535-25-0 |