Methyl 7-chloro-1H-indazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110122-250MG
APOSOR110122-250MGEA 265 EUR
APOSOR110122-250MG
Methyl 7-chloro-1H-indazole-5-carboxylate
Methyl 7-chloro-1H-indazole-5-carboxylate
Formel: C₉H₇ClN₂O₂
Molecular Weight: 210,617 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11976871
CAS-Nummer: 1260851-48-6