2-Butyl-6-nitrobenzoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
OR110139-10G
OR110139-1G
OR110139-5G
APOSOR110139-10GEA
0
EUR
APOSOR110139-10G
APOSOR110139-1G
APOSOR110139-5G
2-Butyl-6-nitrobenzoxazol
2-Butyl-6-nitrobenzoxazole
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05663809 CAS-Nummer: 886360-96-9 |