4-Chloro-6-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]pyrimidine-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110141-1G
APOSOR110141-1GEA
0
EUR
APOSOR110141-1G
4-Chloro-6-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]pyrimidine-5-carbaldehyde
4-Chloro-6-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]pyrimidine-5-carbaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₅ClN₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18074535 CAS-Nummer: 1427460-95-4 |