4-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110144-1G
APOSOR110144-1GEA 0 EUR
APOSOR110144-1G
4-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
4-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
Formel: C₁₀H₉NO
Siedepunkt: 60 °C (1 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11055268
CAS-Nummer: 877-39-4