Methyl-8-bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 8-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
OR110150-1G
APOSOR110150-1GEA
109
EUR
APOSOR110150-1G
Methyl-8-bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Methyl-8-bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Formel:
C₉H₇BrN₂O₂ Molecular Weight: 255,0681 g/mol Schmelzpunkt: 125…128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17016026 CAS-Nummer: 1234616-08-0 |