5-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR110162-1G
APOSOR110162-1GEA
75.4
EUR
APOSOR110162-1G
5-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
5-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C9H8N2O2 Molecular Weight: 176,1720 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03419472 CAS-Nummer: 88751-06-8 |