Ethyl 6,8-dibromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110166-1G
APOSOR110166-1GEA
140
EUR
APOSOR110166-1G
Ethyl 6,8-dibromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 6,8-dibromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₀Br₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22421937 CAS-Nummer: 859787-43-2 |