Ethyl 3-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110168-1G
APOSOR110168-1GEA
476
EUR
APOSOR110168-1G
Ethyl 3-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoate
Ethyl 3-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoate
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O₃ Molecular Weight: 234,251 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22421940 CAS-Nummer: 1427460-49-8 |