2-Ethyl[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Ethyloxazolo[4,5-b]pyridine
OR110179-5G
APOSOR110179-5GEA
108
EUR
APOSOR110179-5G
2-Ethyl[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridine 95%
2-Ethyl[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridine
Formel:
C₈H₈N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11110208 CAS-Nummer: 52333-88-7 |