1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
OR110180-1G
APOSOR110180-1GEA
139
EUR
APOSOR110180-1G
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-5-amine
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-5-amine
Formel:
C₉H₁₂N₂ Molecular Weight: 148.21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02684185 CAS-Nummer: 115955-90-3 |