2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR110181-1G
APOSOR110181-1GEA 79.9 EUR
APOSOR110181-1G
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin 97%
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₈H₈N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02251330
CAS-Nummer: 934-37-2