6-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR110182-1G
APOSOR110182-1GEA
85.7
EUR
APOSOR110182-1G
6-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₈H₇BrN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800594 CAS-Nummer: 4044-99-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |