2-Amino-7-bromchinazolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Bromoquinazolin-2-amine
OR110183-1G
APOSOR110183-1GEA
109
EUR
APOSOR110183-1G
2-Amino-7-bromchinazolin
2-Amino-7-bromoquinazoline
Formel:
C₈H₆BrN₃ Molecular Weight: 224,0600 g/mol Schmelzpunkt: 280…283 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027698 CAS-Nummer: 190274-15-8 |