4-[3-Nitro-4-(piperidin-1-yl)phenyl]-1,2-dihydrophthalazin-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(3-Nitro-4-piperidin-1-ylphenyl)phthalazin-1(2H)-one
OR110185-1G
APOSOR110185-1GEA
0
EUR
APOSOR110185-1G
4-[3-Nitro-4-(piperidin-1-yl)phenyl]-1,2-dihydrophthalazin-1-one
4-[3-Nitro-4-(piperidin-1-yl)phenyl]-1,2-dihydrophthalazin-1-one
Formel:
C₁₉H₁₈N₄O₃ Molecular Weight: 350,38 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00116203 CAS-Nummer: 218144-45-7 |