Dimethyl-2-(4-nitrophenyl)malonate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Dimethyl 2-(4-nitrophenyl)malonate
OR110186-1G
APOSOR110186-1GEA
0
EUR
APOSOR110186-1G
Dimethyl-2-(4-nitrophenyl)malonate
Dimethyl-2-(4-nitrophenyl)malonate
Formel:
C₁₁H₁₁NO₆ Molecular Weight: 253,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03425806 CAS-Nummer: 4033-88-9 |