N,N-Dimethyl-N-[2-(3-nitropyridin-4-yl)vinyl]amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110201-1G
APOSOR110201-1GEA
0
EUR
APOSOR110201-1G
N,N-Dimethyl-N-[2-(3-nitropyridin-4-yl)vinyl]amine
N,N-Dimethyl-N-[2-(3-nitropyridin-4-yl)vinyl]amine
Formel:
C₉H₁₁N₃O₂ Molecular Weight: 193,203 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505062 CAS-Nummer: 64679-69-2 |