2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110203-1G
APOSOR110203-1GEA
434
EUR
APOSOR110203-1G
2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
Formel:
C₇H₇N₃S Molecular Weight: 165.22 g/mol Schmelzpunkt: 116…118 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08056642 CAS-Nummer: 1187559-72-3 |