3-(Dimethylamino)-1-(1,3-thiazol-2-yl)prop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Dimethylamino)-1-(1,3-thiazol-2-yl)-2-propen-1-one
OR110204-1G
APOSOR110204-1GEA
81.2
EUR
APOSOR110204-1G
3-(Dimethylamino)-1-(1,3-thiazol-2-yl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(1,3-thiazol-2-yl)prop-2-en-1-one
Formel:
C₈H₁₀N₂OS Molecular Weight: 182,243 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00105071 CAS-Nummer: 191729-27-8 |